Learn More
3-Bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429897 25 g 25 g
11419897 5 g 5 g
11439897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22857.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
3-Bromo-1-propanol is used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes, chiral, quaternary prolines through cyclization of quaternary amino acids and molten salt-polymers. It is utilized for the study of micellar media and in microemulsions based on cationic or a nonionic surfactant by reacting with phenols. It acts as a grafting agent in the synthesis of recyclable reagents and an intermediate in the synthesis of organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-1-propanol se utiliza en la síntesis de colorantes de quinolinio sensibles a haluros fluorescentes, prolinas quirales cuaternarias mediante la ciclación de aminoácidos cuaternarios y polímeros de sal fundida. Se utiliza para el estudio de medios micelares y en microemulsiones basadas en surfactantes catiónicos o no iónicos por reacción con fenoles. Actúa como agente de injerto en la síntesis de reactivos reciclables y como intermediario en la síntesis de moléculas orgánicas.
Solubilidad
Miscible con agua. Ligeramente miscible con etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-18-9
Fórmula molecular C3H7BrO
Peso molecular (g/mol) 138.99
Número MDL MFCD00002942
Clave InChI RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
Nombre IUPAC 3-bromopropan-1-ol
SMILES OCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-propanol
Densidad 1.59
Punto de ebullición 71°C to 73°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Fórmula lineal BrCH2CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4885
Cantidad 25 g
Beilstein 969160
Información de solubilidad Miscible with water. Slightly miscible with ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.99
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-1-propanol