Learn More
3-Bromo-1-fenilpropano, MP Biomedicals
Código de producto. 11417515 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11417515 100 g
1 options
Código de producto. 11417515 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521178705
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-phenylpropane
CAS 637-59-2
Fórmula molecular C9H11Br
Número MDL MFCD00000257
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
Clave InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (3-bromopropil)benceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
PubChem CID 12503
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1