Learn More
3-Bromo-1-metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15492709
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10603-45-9
C5H10BrN
164.046
MFCD12755877
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, 3-bromo-1-methyl, 3-bromo-1-methylpyrrolidine
13726279
3-bromo-1-metilpirrolidina
CN1CCC(C1)Br
10603-45-9
C5H10BrN
164.046
MFCD12755877
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, 3-bromo-1-methyl, 3-bromo-1-methylpyrrolidine
13726279
3-bromo-1-metilpirrolidina
CN1CCC(C1)Br
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-methylpyrrolidine
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.361 g/mL
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido