Learn More
3-Bromo-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10710374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10710374 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10255792 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10710374
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC27510CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 59214-70-9
Fórmula molecular C8H5BrO
Peso molecular (g/mol) 197.031
Clave InChI ICJNAOJPUTYWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzofuran, 3-bromobenzo b furan, benzofuran, 3-bromo, 3-bromo-1-benzo b furan, 3-bromobenzofurane, 3-bromo-benzo b furan, 3-bromanyl-1-benzofuran, ksc269c4b
PubChem CID 640589
Nombre IUPAC 3-bromo-1-benzofurano
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-benzofuran
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%