Learn More
Ácido carboxílico 3-bromo-1-adamantano, TRC
Código de producto. 30338833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338833 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6788851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid
CAS 21816-08-0
Fórmula molecular C11H15BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2
Nombre IUPAC ácido 3-bromoadamantano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 259.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0255