Learn More
Ácido carboxílico 3-bromo-1-adamantano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid |
| CAS | 21816-08-0 |
| Fórmula molecular | C11H15BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-bromoadamantano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 259.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0255 |