Learn More
Anhídrido 3-bromo-1,8-naftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348626 1 g 1 g
11358626 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17683.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24050-49-5 | Molecular Formula: C12H5BrO3 | Molecular Weight: 277.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24050-49-5
Fórmula molecular C12H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 277.07
Número MDL MFCD00228162
Clave InChI LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo de isochromene-1,3-dione, 3-bromo-1,8-naphthalic anhydride, 5-bromo-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, pubchem24244, 5-bromo-benzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione,5-bromo, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-bromo, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
PubChem CID 3907491
Nombre IUPAC 7-bromo-3-oxatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaeno-2,4-diona
SMILES BrC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Punto de fusión 244°C to 246°C
Cantidad 1 g
Beilstein 180001
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.08
Porcentaje de pureza 97%