Learn More
3-Bromo-1-(3-cloro-2-piridinilo)-1H-pirazol-5-ácido carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 500011-86-9 |
| Fórmula molecular | C9H5BrClN3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-Pyrazole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5BrClN3O2/c10-7-4-6(9(15)16)14(13-7)8-5(11)2-1-3-12-8/h1-4H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Br)nn1c2ncccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-(3-cloropiridina-2-il)pirazol-3-carboxílico ácido |
| Peso molecular (g/mol) | 302.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.9254 |