Learn More
3-Bromo-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30133943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133943 10 g 10 g
17972225 5 g 5 g
17911275 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68665510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4704-77-2
Fórmula molecular C3H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 154.99
Sinónimo 3-Bromo-1,2-propanediol, (±)-Glycerol 1-bromohydrin, 1-Bromo-1-deoxyglycerol, 1-Bromo-2,3-dihydroxypropane, 1-Bromo-2,3-propanediol, 2,3-Dihydroxy-1-bromopropane, 3-Bromo-1,2-dihydroxypropane, 3-Bromo-1,2-propandiol, DL-Glycerol 1-bromohydrin, Glycerol bromohydrin, Glycerol α-bromohydrin, α-Bromohydrin
Nombre IUPAC 3-bromopropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1,2-propanediol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.9629