Learn More
3-bromo-1,2-propanodiol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-1,2-propanediol-d5 |
| CAS | 1246820-48-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C3D5H2BrO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (+/-)-Glycerol 1-Bromohydrin-d5, 1-Bromo-1-deoxyglycerol-d5, 1-Bromo-2,3-dihydroxy-propane-d5, 1-Bromo-2,3-propanediol-d5, 3-Bromo-1,2-dihydroxypropane-d5, DL-Glycerol 1-Bromohydrin-d5, Glycerol Bromohydrin-d5, Glycerol α-Bromohydrin-d5, α-Bromohydrin-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Br |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,1,2,3,3-pentadeuterio-propano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.02 |
| Mostrar más |