Learn More
3-Bromo-1,2-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286450 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10562801 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10299153 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4704-77-2 | C3H7BrO2 | 154.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4704-77-2
Fórmula molecular C3H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 154.99
Número MDL MFCD00004711
Clave InChI SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20827
ChEBI CHEBI:18719
Nombre IUPAC 3-bromopropano-1,2-diol
SMILES C(C(CBr)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1, 2-propanediol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7700g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 75.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.5165 to 1.5195
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, I, 248
Gravedad específica 1.77
Sinónimo 3-bromo-1,2-propanediol, monobromoglycerol, alpha-bromohydrin, 1,2-propanediol, 3-bromo, bromodeoxyglycerol, glycerol bromohydrin, 1-bromo-2,3-propanediol, 3-bromodeoxyglycerol, rs-3-bromo-1,2-propanediol, 1,2-propanediol,3-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.