Learn More
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125270 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10125270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297440050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1, 1, 1-trifluoroacetone
Nombre de nota 97%
CAS 431-35-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.8300g/mL
Punto de ebullición 87°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H2BrF3O
Fórmula lineal CF3C(O)CH2Br
Índice de refracción 1.3750 to 1.377
Número MDL MFCD00039237
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.83
Sinónimo 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 190.95
PubChem CID 79008
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.