Learn More
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11398505 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11398505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10566.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 431-34-5 | C3H4BrF3O | 192.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-34-5
Fórmula molecular C3H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 192.96
Número MDL MFCD00040945
Clave InChI VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 220632
Nombre IUPAC 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
SMILES OC(CBr)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Densidad 1.861
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.399
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1737803
Sinónimo 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, pubchem12626, acmc-20an9c, 1,1,1-trifluoro-3-bromo-propan-2-ol, 2-propanol,3-bromo-1,1,1-trifluoro, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 2-propanol, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, rac-3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 3-bromanyl-1,1,1-tris fluoranyl propan-2-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.97
Porcentaje de pureza 96%