Learn More
Sartorius Colectores de 3 rama Microsart™
Código de producto. 16478193 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Colector Biosart 100
Colector Biosart 250
Colector Microsart
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
16478193 Colector Biosart 100 cada uno
16488193 Colector Biosart 250 cada uno
16498193 Colector Microsart cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478193 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 168M3BS100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
  • 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
  • Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
  • Ventilación estéril en aplicaciones críticas
  • Reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
  • Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
  • Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
  • Método de elección para el análisis de líquidos
  • Proporciona resultados fiables y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Colector
Para utilizar con (equipo) Biosart 100 Supervisar
Material Acero inoxidable
Esterilidad No estéril
Cantidad 1
Tipo Colector Biosart 100
Volumen (métrico) 100 mL
Longitud (métrico) 474 mm
Anchura (métrico) 98 mm
Altura (métrico) 120 mm