Learn More
Ácido 3-bodipi-propanoilaminocaproico, éster de N-hidroxisuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bodipy-propanoylaminocaproic Acid, N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 217190-09-5 |
| Fórmula molecular | C24 H29 B F2 N4 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Boron, [5-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-N-[6-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1H-pyrrole-2-propanamidato-κN1]difluoro-, (T-4)-, (T-4)-[5-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-N-[6-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1H-pyrrole-2-propanamidato-κN1]difluoroboron, BODIPY FL-X N-succinimidyl ester, BODIPY FL-X,SE, 3-Bodipy-propanoylaminocaproic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29BF2N4O5/c1-16-14-17(2)29-20(16)15-19-8-7-18(30(19)25(29,26)27)9-10-21(32)28-13-5-3-4-6-24(35)36-31-22(33)11-12-23(31)34/h7-8,14-15H,3-6,9-13H2,1-2H3,(H,28,32) |
| SMILES | Cc1cc(C)n2c1C=C3C=CC(=[N+]3[B-]2(F)F)CCC(=O)NCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 6-[3-(2,2-difluoro-10,12-dimetil-3-aza-1-azonia-2-boranuidatriciclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-4-il)propanoilamino]hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 502.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.2199 |