Learn More
Ácido 3-bodypi-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bodipy-propanoic Acid |
| CAS | 165599-63-3 |
| Fórmula molecular | C14H15BF2N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15BF2N2O2/c1-9-7-10(2)18-13(9)8-12-4-3-11(5-6-14(20)21)19(12)15(18,16)17/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | Cc1cc(C)n2c1C=C3C=CC(=[N+]3[B-]2(F)F)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2,2-difluoro-10,12-dimetil-3-aza-1-azonia-2-boranuidatriciclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-4-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1195 |