Learn More
Éster metílico del ácido 3-bodipi-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bodipy-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1242057-00-6 |
| Fórmula molecular | C15 H17 B F2 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (T-4)-difluoro[methyl 5-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-1H-pyrrole-2-propanoato-κN1]-boron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17BF2N2O2/c1-10-8-11(2)19-14(10)9-13-5-4-12(6-7-15(21)22-3)20(13)16(19,17)18/h4-5,8-9H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1ccc2C=C3C(=CC(=[N+]3[B-](F)(F)n12)C)C |
| Nombre IUPAC | 3-(2,2-difluoro-10,12-dimetil-1-aza-3-azonia-2-boranuidatriciclo[7.3.0.03,7]dodeca-3,5,7,9,11-pentaen-4-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1351 |