Learn More
3-(Boc-aminometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484518 5 g 5 g
15494518 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58183.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102297-41-6
Fórmula molecular C11H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD06411296
Clave InChI PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
PubChem CID 13948280
Nombre IUPAC tert-butilo N-(piridina-3-ilmetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Punto de ebullición 130°C
Índice de refracción 1.508
Número UN UN1993
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%