Learn More
Ácido 3-(boc-aminometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469197 250 mg 250 miligramos
15459197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52453.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 199609-62-6 | C12H18BNO4 | 251.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199609-62-6
Fórmula molecular C12H18BNO4
Peso molecular (g/mol) 251.089
Número MDL MFCD06246052
Clave InChI YHAQUGOSDQZIMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 3-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid, 3-n-boc-aminomethyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 3-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3684686
Nombre IUPAC ácido [3-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]metil]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.09
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.