Learn More
Clorohidrato de 3-(Boc-aminometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415286 250 mg 250 miligramos
15425286 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59816.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91188-15-7 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
It is a useful building block in the synthesis of polypeptides and other nitrogen containing compounds with potential biological properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un elemento útil en la síntesis de polipéptidos y otros compuestos que contienen nitrógeno con posibles propiedades biológicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91188-15-7
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.26
Número MDL MFCD01861760
Clave InChI MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
PubChem CID 15346872
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC tert-butilo N-(azetidin-3-il)carbamato
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.71
Porcentaje de pureza 95%