Learn More
3-(BOC-amino)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15224914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15224914 1 g 1 g
15234914 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15224914 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452320010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 99724-19-3
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.26
Clave InChI DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
PubChem CID 2757234
Nombre IUPAC tert-butil N-pirrolidina-3-ilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(BOC-amino)pyrrolidine
Punto de fusión 51°C to 54°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Boc-aminopyrrolidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación