Learn More
(+/-)-3-(Boc-amino)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469137 5 g 5 g
15459137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52414.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99724-19-3 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
(±)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is the homochiral starting materials utilised in the synthesis of all of the chiral compounds. Reactant in the peptide activated G-protein coupled receptors test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(+/-)-3(Boc-amino)pirrolidina es la materia prima homociral utilizada en la síntesis de todos los compuestos quirales. Reactivo en la prueba de receptores acoplados a la proteína G activada por péptidos.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparencia).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99724-19-3
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD00059040
Clave InChI DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
PubChem CID 2757234
Nombre IUPAC tert-butil N-pirrolidina-3-ilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Punto de fusión 54°C
Información de solubilidad Soluble in Methanol(almost transparency).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 97%