Learn More
3-(BOC-amino) bromuro de propilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754375 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754375 5 g Frasco de vidrio 5 g
10567834 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754375 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397010050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 83948-53-2 | C8H16BrNO2 | 238.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83948-53-2
Fórmula molecular C8H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 238.13
Número MDL MFCD02683429
Clave InChI IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-amino propyl bromide, tert-butyl 3-bromopropylcarbamate, tert-butyl n-3-bromopropyl carbamate, 3-boc-amino propylbromide, tert-butyl 3-bromopropyl carbamate, 3-bromo-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-3-bromopropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-tert-butoxycarbonylamino propyl bromide, n-boc-3-bromopropylamine, 1-n-boc-3-bromopropylamine
PubChem CID 4460490
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-bromopropil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(BOC-amino)propyl bromide
Punto de fusión 34°C to 36.5°C
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de fusión baja
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(BOC-amino)propyl bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.