Learn More
3-(Boc-amino)piperidina, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429537 5 g 5 g
15419537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52788.06
Solicitar formato a granel o personalizado
La 3-(Boc-amino)piperidina se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 3-(Boc-amino)piperidina se utiliza como un intermediario de síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172603-05-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD03839941
Clave InChI WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-aminopiperidine, tert-butyl n-piperidin-3-yl carbamate, 3-boc-amino piperidine, 3-n-boc-amino piperidine, 3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 3-aminopiperidine, 3-boc protected, piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-piperidyl carbamate
PubChem CID 4233041
Nombre IUPAC Tert-butil N-piperidina-3-ilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)piperidine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.