Learn More
3-(Boc-amino)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421188 25 g 25 g
15401188 1 g 1 g
15411188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55059.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19962-06-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19962-06-2
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.25
Número MDL MFCD06798070
Clave InChI HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-hydroxyphenylcarbamate, 3-boc-amino phenol, tert-butyl n-3-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 3-hydroxyphenyl carbamate, n-boc-3-aminophenol, carbamic acid, 3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butoxy-n-3-hydroxyphenyl carboxamide, n-boc-3-amino-phenol
PubChem CID 312485
Nombre IUPAC N-(3-hidroxifenil)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)phenol
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 97%