Learn More
Ácido 3-(Boc-amino)ciclohexanecarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448927 1 g 1 g
15468927 250 mg 250 miligramos
15458927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52299.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 334932-13-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3(Boc-amino)-ciclohexanecarboxílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,1 g/l a 25 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334932-13-7
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.303
Número MDL MFCD03453252
Clave InChI JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209fp1
PubChem CID 4420316
Nombre IUPAC Ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water (2.1g/L at 25°C).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza ≥98%