Learn More
Ácido 3-(Boc-amino)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382279 5 g 5 g
11372279 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27258.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 380430-68-2 | C11H16BNO4 | 237.062 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-68-2
Fórmula molecular C11H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 237.062
Número MDL MFCD03411945
Clave InChI CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-aminophenyl boronic acid, 3-n-boc-amino phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, n-boc-3-aminophenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 3-boronoaniline, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, 3-boc-amino benzeneboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenyl-boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid
PubChem CID 2773228
Nombre IUPAC ácido [3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∽155°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.06
Porcentaje de pureza 95%