Learn More
Clorhidrato de 3-Boc-(amino)azetidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426088 250 mg 250 miligramos
15436088 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59695.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217806-26-3
Fórmula molecular C8H17ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 208.686
Número MDL MFCD09839423
Clave InChI VLOLOLUAVFGUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-aminoazetidine hydrochloride, tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate hydrochloride, 3-n-boc-aminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl carbamate hydrochloride, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate hydrochloride, 3-boc-amino azetidine hydrochloride, 3-n-boc-aminoazetidine hydrochloride, 3-boc-amino-azetidine hcl, tert-butyl 3-azetidinylcarbamate hydrochloride, 3-n-boc-amino-azetidine-hcl
PubChem CID 22101213
Nombre IUPAC tert-butilo N-(azetidin-3-ol)carbamato; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)azetidine hydrochloride
Punto de ebullición 303°C
Cantidad 250 mg
Temperatura de inflamación 137°C (279°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.69
Porcentaje de pureza 97%