Learn More
3-(Boc-amino)azetidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455918 250 mg 250 miligramos
15465918 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59556.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91188-13-5 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
It is an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
Soluble en agua. (5 g/100 ml)
Notas
Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91188-13-5
Fórmula molecular C8H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Número MDL MFCD01861759
Clave InChI NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-amino-azetidine, 3-boc-aminoazetidine, 3-n-boc-amino azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate, 3-n-boc-aminoazetidine, 3-boc-amino azetidine, azetidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino-azetidine, 3-tert-butoxycarbonylamino azetidine
PubChem CID 1519405
Nombre IUPAC tert-butilo N-(azetidin-3-il)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)azetidine
Punto de ebullición 268°C
Información de solubilidad Soluble in water. (5g/100ml)
Densidad 1.06
Cantidad 250 mg
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 98%