Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-(boc-amino)-4-metilbencenoborónico, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Boc-amino)-4-methylbenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 300°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.09 |
Porcentaje de pureza | 98% |