Learn More
Ácido 3-(Boc-amino)-3-fenilpropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409109 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15409109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19802.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
CAS 14676-01-8
Punto de fusión 142°C to 144°C (decomposition)
Fórmula molecular C14H19NO4
Número MDL MFCD02090695
Cantidad 1 g
Beilstein 2867023
Sinónimo 3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, 3-n-boc-3-phenylpropionic acid, boc-dl-beta-phe-oh, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 3-boc-amino-3-phenyl-propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-, a-phe-oh, pubchem16181
Clave InChI JTNQFJPZRTURSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-pentanoico
Peso molecular (g/mol) 265.309
PubChem CID 2756815
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 97%