Learn More
3-(Boc-amino)-3-metil-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Boc-amino)-3-methyl-1-butanol |
| CAS | 167216-22-0 |
| Fórmula molecular | C10H21NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-10(4,5)6-7-12/h12H,6-7H2,1-5H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CCO |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxi-2-metilbutan-2-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1521 |