Learn More
Ácido 3-(Boc-amino)-2-tiofenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30340839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340839 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30340839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB809893100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid
CAS 101537-64-8
Fórmula molecular C10H13NO4S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]tiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 243.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0565