Learn More
3-(BOC-amino)-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10143394 10 mL 10 ml
10214684 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399800100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58885-58-8 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58885-58-8
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00191883
Clave InChI XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 3838134
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-hidroxipropil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(BOC-amino)-1-propanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)3NHCO2C(CH3)3
Densidad 1.0250g/mL
Cantidad 10 mL
Temperatura de inflamación 109°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%
Gravedad específica 1.025
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(BOC-amino)-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.