Learn More
Clorhidrato de 3-Boc-3-(metilamino)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462436 250 mg 250 miligramos
15442498 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56060.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 577777-20-9 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. (5 g/100ml)
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577777-20-9
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.26
Número MDL MFCD12963843,MFCD08061963
Clave InChI LHUFQYUQIUJJIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-methylaminoazetidine, 3-n-boc-n-methylamino-azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl-n-methylcarbamate, carbamic acid, 3-azetidinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-boc-3-methylamino azetidine hydrochloride, 3-boc-methylamino azetidine, 3-n-boc-methylamino azatidine, 3-boc-3-methylaminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl-methylcarbamate
PubChem CID 23033645
Nombre IUPAC tert-butilo N-(azetidin-3-il)-N-metilcarbamato
SMILES CN(C1CNC1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Boc-3-(methylamino)azetidine hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water. (5g/100ml)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.72
Porcentaje de pureza 95%