Learn More
Ácido 3-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-hidroxipropanesulfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422536 250 g 250 g
15412536 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56187.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68399-80-4 | C7H17NO6S | 243.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-80-4
Fórmula molecular C7H17NO6S
Peso molecular (g/mol) 243.274
Número MDL MFCD00038353
Clave InChI XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipso, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100210
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(2-hidroxietilo)amino]-2-hidroxipropano-1-sulfónico
SMILES C(CO)N(CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid
Cantidad 250 g
Beilstein 2105454
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.29
Porcentaje de pureza 99%