Learn More
Ácido 3-bifenilcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Biphenylcarboxylic Acid |
| CAS | 716-76-7 |
| Fórmula molecular | C13H10O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic Acid, 1-Carboxy-3-phenylbenzene, 3-Phenylbenzoic Acid, NSC 178898, NSC 408030, m-Phenylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-fenilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0681 |