Learn More
Ácido 3-bifenilborónico, TRC
Código de producto. 30335957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335957 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5352281G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Biphenylboronic Acid
CAS 5122-95-2
Fórmula molecular C12H11BO2
Cantidad 1 g
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, B-[1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic Acid, (3-Phenylphenyl)boronic Acid, (Biphenyl-3-yl)boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-boronic Acid, 1,1'-Biphenyl-3-ylboronic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1'-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
SMILES OB(O)c1cccc(c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido (3-fenilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 198.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0852