Learn More
3-biciclo[3.2.1]octanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,5R)-bicyclo[3.2.1]octan-3-one |
| CAS | 14252-05-2 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bicyclo[3.2.1]octan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h6-7H,1-5H2/t6-,7+ |
| SMILES | O=C1C[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1 |
| Nombre IUPAC | (1S,5R)-biciclo[3.2.1]octan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 124.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.089 |