Learn More
Ácido 3-beta-ursodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30006614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006614 50 mg 50 miligramos
17903965 10 mg 10 miligramos
17973125 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU85000550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78919-26-3
Fórmula molecular C24 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 392.57
Sinónimo 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, (3β,5β,7β)-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid, 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3β-Ursodeoxycholic acid, Isoursodeoxycholic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3S,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3beta-Ursodeoxycholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927
Porcentaje de pureza >95%