Learn More
3-Benciloxipirrolidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424730 1 g 1 g
11414730 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50769.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 420137-14-0 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420137-14-0
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD08060975
Clave InChI CWBMYKUPMLRKQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxy pyrrolidine, 3-benzyloxypyrrolidine, 3-benzyloxy-pyrrolidine, 3-phenylmethoxy pyrrolidine, benzyl pyrrolidin-3-yl ether, pyrrolidin-3-yl oxy methyl benzene
PubChem CID 14497353
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxipirrolidina
SMILES C1CNCC1OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxypyrrolidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 96%