Learn More
Bromuro de (3-benciloxipropil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30339710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339710 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30339710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28798010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 54314-85-1
Fórmula molecular C28H28BrOP
Cantidad 10 g
Sinónimo Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC trifenil(3-fenilmetoxipropil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 491.4