Learn More
Bromuro de (3-benciloxipropil)trifenilfosfonio, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432276 5 g 5 g
15422276 1 g 1 g
15442276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55754.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54314-85-1 | C28H28BrOP | 491.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54314-85-1
Fórmula molecular C28H28BrOP
Peso molecular (g/mol) 491.41
Número MDL MFCD00191781
Clave InChI DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 10929077
Nombre IUPAC trifenil(3-fenilmetoxipropil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].C(COCC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 153°C to 154°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo