Learn More
Clorhidrato de 3-benciloxifenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10166913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10166913 5 g Frasco de vidrio 5 g
10370774 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10390294 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10166913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59146-68-8 | C13H15ClN2O | 250.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59146-68-8
Fórmula molecular C13H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 250.73
Número MDL MFCD02258768
Clave InChI MMMGCMOISVZVKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenylhydrazine hcl, benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-phenylmethoxyphenyl diazane hydrochloride, n'-3-benzyloxy-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 12891839
Nombre IUPAC (3-fenilmetoxifenil)hidracina;clorhidrato
SMILES Cl.NNC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 157.0°C
Color Color morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.