Learn More
3-Benziloxifenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324116 2 g 2 g
11314116 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19241.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20967-96-8
Fórmula molecular C15H13NO
Peso molecular (g/mol) 223.28
Número MDL MFCD00016396
Clave InChI CKZFVIPFANUBDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-3-benzyloxy phenyl acetonitrile, 3-benzyloxybenzyl cyanide, 2-3-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, 2-3-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, maybridge3_000453, 3-benzyloxyphenyl acetonitrile, 3-benzyloxy-phenyl acetonitrile, 3-benzyloxyphenyl-acetonitrile
PubChem CID 519831
Nombre IUPAC 2-(3-fenilmetoxifenilo)acetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 47°C to 50°C
Punto de ebullición 188°C to 190°C (3 mmHg)
Cantidad 2 g
Beilstein 2585802
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 97%