Learn More
Isotiocianato de 3-benciloxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344116 250 mg 250 miligramos
11334116 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19242.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 206559-36-6 | C14H11NOS | 241.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206559-36-6
Fórmula molecular C14H11NOS
Peso molecular (g/mol) 241.31
Número MDL MFCD00060374
Clave InChI QJLFNDXMZQJMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 3-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene, acmc-20an9f, 3-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene #, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-9ci
PubChem CID 561446
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-fenilmetoxibenceno
SMILES S=C=NC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 49°C to 51°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2923
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.31
Porcentaje de pureza 97%