Learn More
3-(Benciloximetil)ciclobutanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428728 1 g 1 g
15438728 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62159.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 172324-67-3 | Molecular Formula: C12H14O2 | Molecular Weight: 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172324-67-3
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD09055138
Clave InChI FHBBBGYOVFMVIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11819850
Nombre IUPAC 3-(fenilmetoximetil)ciclobutan-1-ona
SMILES O=C1CC(COCC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-benzyloxy methyl cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutanone, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone, 3-phenylmethoxy methyl, 3-benzyloxymethyl-cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone,3-phenylmethoxy methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.23
Porcentaje de pureza 97%