Learn More
3-(Benciloxicarbonilamino)azetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459607 5 g 5 g
15469607 250 mg 250 miligramos
15449607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52831.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 914348-04-2 | C11H14N2O2 | 206.245 g/mol
3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(benciloxicarbonilamino)azetidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914348-04-2
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.245
Número MDL MFCD07368913
Clave InChI UWOOBFRZDNDUQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-cbz-amino azetidine, 3-cbz-amino-azetidine, benzyl n-azetidin-3-yl carbamate, carbamic acid, n-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester, azetidin-3-yl-carbamic acid benzyl ester, 3-benzyloxycarbonylamino azetidine, pubchem10159, 3-n-cbz-amino azetidine, benzyl azetidine-3-ylcarbamate
PubChem CID 17750122
Nombre IUPAC N-(azetidin-3-Il)carbamato de bencilo
SMILES C1C(CN1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%