Learn More
3-[(Benciloxicarbonil)amino]propionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471810 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10471810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427720010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
CAS 65564-05-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 57°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H13NO3
Fórmula lineal C6H5CH2OC(O)NHCH2CH2CHO
Número MDL MFCD05664298
Cantidad 1 g
Sinónimo benzyl 3-oxopropylcarbamate, 3-benzyloxycarbonyl amino-1-propanal, 3-benzyloxycarbonyl amino propionaldehyde, benzyl n-3-oxopropyl carbamate, benzyl 3-oxopropyl carbamate, 3-oxo-propyl-carbamic acid benzyl ester, n-phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal, n-cbz-3-aminopropanal, pubchem13633
Clave InChI PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC=O
Nombre IUPAC N-(3-oxopropil)carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 207.23
PubChem CID 10398106
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.