Learn More
3-Benciloxibromobenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10280020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10280020 10 g 10 g
10577980 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10280020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437790100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53087-13-1 | C13H11BrO | 263.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53087-13-1
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.13
Clave InChI HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyloxy-3-bromobenzene, 3-benzyloxybromobenzene, benzyl 3-bromophenyl ether, 1-bromo-3-benzyloxybenzene, 3-benzyloxy bromobenzene, 3-bromophenyl benzyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-3-bromo-benzene, pubchem3065
PubChem CID 2756638
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybromobenzene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60°C to 62°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzyloxybromobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.